GW-441756 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3640010 BMLEI3640050
ENZOBMLEI3640010EA 211 EUR InStock
ENZOBMLEI3640010 ENZOBMLEI3640050
GW-441756 ≥98%
GW-441756
TrkA inhibitor
Potent and selective inhibitor of NGFR kinase (TrkA, IC50=2 nM). Blocks TrkA-mediated γH2AX production and apoptosis in TrkA-overexpressing cells.
Formule: C₁₇H₁₃N₃O
MW: 275,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD17010281
Numéro CAS: 504433-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4206a8e51b32ac9fc098ce2a121c69715139fe&vid=f4d54967b91a04de29f891dfc7b7dcae5edc8dbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité