Motesanib ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1470005EA 187 EUR InStock
ENZOENZCHM1470005 ENZOENZCHM1470001
Motesanib ≥99% (par HPLC)
Motesanib
Cell-permeable inhibitor of VEGF receptors, PDGFR, and Kit receptor.
Motesanib potently inhibits angiogenesis and induces regression in tumor xenografts.
Formule: C₂₂H₂₃N₅O
MW: 373,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD10567689
Numéro CAS: 453562-69-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/71/45401671.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité