TG100115 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: TG100-115, 3,3'-(2,4-Diaminopteridine-6,7-diyl)diphenol
ENZCHM1390005 ENZCHM1390010
ENZOENZCHM1390005EA 304 EUR InStock
ENZOENZCHM1390005 ENZOENZCHM1390010
TG100115 ≥98% (par HPLC)
TG100115
Inhibitor of PI3Kγ, PI3Kδ, FRAP, Akt and VEGF.
Formule: C₁₈H₁₄N₆O₂
MW: 346,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038873
Numéro CAS: 677297-51-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=281b506299862e53db7fe5a6005230d4220969a4&vid=6307eaab5db81413045b5b2db330f827e1bba791&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité