Cabozantinib ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1820010EA 200.2 EUR InStock
ENZOENZCHM1820010
Cabozantinib ≥99% (par HPLC)
Cabozantinib
Potent inhibitor of VEGFR-2, MET, Kit and FLT3-ITD
Cabozantinib is a very potent inhibitor, with an IC50 of less than 10 nM for VEGFR2, MET, Kit and FLT3-ITD.
Formule: C₂₈H₂₄FN₃O₅
MW: 501,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD20926324
Numéro CAS: 849217-68-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/88/45401688.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité