MK-2206 dihydrochloride ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1640005 ENZCHM1640010
ENZOENZCHM1640005EA 139.7 EUR InStock
ENZOENZCHM1640005 ENZOENZCHM1640010
MK-2206 dihydrochloride ≥99% (par HPLC)
MK-2206 dihydrochloride
Highly selective inhibitor of Akt1, Akt2 and Akt3
MK-2206 is a highly selective inhibitor of Akt1, Akt2 and Akt3 with IC50 of 8 nM, 12 nM and 65 nM, respectively.
Formule: C₂₅H₂₁N₅O·2HCl
Numéro MDL: MFCD14584463
Numéro CAS: 1032350-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=037240b268f1cf27409fe63a5748de534e3e7075&vid=fed7611b1217275a6a7227f9a3f0ded2b72aab7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité