PD-0173074 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: PD 173074, 1-(tert-Butyl)-3-[7-[[4-(diethylamino)butyl]amino]-3-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]urea, PD173074, 1-(tert-Butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
ENZCHM1120005 ENZCHM1120010
ENZOENZCHM1120005EA 266 EUR InStock
ENZOENZCHM1120005 ENZOENZCHM1120010
PD-0173074 ≥99% (par HPLC)
PD-0173074
Cell-permeable, potent inhibitor of FGF and VEGF receptors.
A cell-permeable compound that acts as a potent, ATP-competitive, and reversible inhibitor of FGF and VEGF receptors. PD 173074 inhibits PDGFR and c-Src only at much higher concentration. Shown to inhibit the autophosphorylation of endogenous FGFR1 and overexpressed VEGFR2.
Formule: C₂₈H₄₁N₇O₃
MW: 523,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD08705327
Numéro CAS: 219580-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1bcb8a23701f1ad7dd3f222808b5312ac4a465a&vid=64d60247924281721ff0ff9bad1d97999befef1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité