ZK-756326 ≥98% (par CCM), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: ZK 756326, 2-(2-(4-(3-Phenoxybenzyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol, 2-[2-[4-[(3-Phenoxyphenyl)methyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol dihydrochloride
BMLCX1010010 BMLCX1010050
ENZOBMLCX1010010EA 132 EUR InStock
ENZOBMLCX1010010 ENZOBMLCX1010050
ZK-756326 ≥98% (par CCM), solide blanc
ZK-756326
CCR8 activator.
Novel small molecule agonist at the CCR8 chemokine receptor (EC₅₀ = 254 nM) with no activity at CCR1, CCR2B, CCR4, CCR5, CXCR2, CXCR3 or CXCR4. Dose dependently increases intracellular calcium and stimulates extracellular acidification in cells expressing human CCR8. Murine CCR8-expressing cells underwent chemotaxis on exposure to this agonist. Inhibits HIV fusion of cells expressing CD4 and CCR8. Small molecule CCR8 agonists represent useful tools for exploring CCR8 biology especially in experiments where the use of the natural protein agonist is impractical.
Soluble in water (5 mg/ml) or DMSO (4 mg/ml).
Formule: C₂₁H₂₈N₂O₃·2HCl
MW: 429,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038571
Numéro CAS: 874911-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1327055066ef7b6b7d3e91850d26ef5b4cd0e5b&vid=af77cffcb77b8e0340a1158053695890937d76f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité