12(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid 50 µg/ml dans l'éthanol ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLH0120050EA 306.9 EUR InStock
ENZOBMLH0120050
12(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid 50 µg/ml dans l'éthanol ≥98% (par HPLC)
12(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid
Biosynthesis by platelet 12-lipoxygenase. Chemotactic and chemokinetic for PMNL2 and for vascular smooth muscle cells. Antiproliferative effect on smooth muscle cells. Second messenger in angiotensin induced aldosterone production. Induces endothelial cell retraction and tumor cell adhesion.
Formule: C₂₀H₃₂O₃
MW: 320,47 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro MDL: MFCD00036916
Numéro CAS: 54397-83-0
ONU: 1170
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/79/45401279.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 50 µg/ml
Formulation Solution in ethanol
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité