Aflatoxicol ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOENZCHM1040001EA 704 EUR InStock
ENZOENZCHM1040001
Aflatoxicol ≥95% (par HPLC)
Aflatoxicol
Mycotoxin. Metabolite of Aflatoxin.
Rare Aflatoxin that is similar but less toxic than Aflatoxin B₁. Exposure may produce necrosis, cirrhosis and carcinoma of the liver. Induces DNA damage. In vitro metabolite of Aflatoxin B₁.
Soluble in DMSO, ethyl acetate, methanol, ethanol, or petrol ether. Not soluble in water.
Formule: C₁₇H₁₄O₆
MW: 314,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 29611-03-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/30/45401630.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Source Isolated from Aspergillus flavus.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité