Fumonisin B2 ≥80%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSL2190001 BMLSL2190005
ENZOBMLSL2190001EA 297 EUR InStock
ENZOBMLSL2190001 ENZOBMLSL2190005
Fumonisin B2 ≥80%
Fumonisin B2
Ceramide synthase inhibitor
Mycotoxin, structurally similar to fumonisin B1 (Prod. No. BML-SL220). Found as contaminant mostly in corn silage; was detected recently for the first time in the industrially important Aspergillus niger. Induces cancer. Inducer of apoptosis. Inhibits sphinganine N-acyltransferase (ceramide synthase) at IC50 = 0.1µM. Inhibits de novo sphingolipid biosynthesis.
Formule: C₃₄H₅₉NO₁₄
Numéro MDL: MFCD00133350
Numéro CAS: 116355-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité