Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tyrphostin AG 183 ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI1890005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI1890005
Tyrphostin AG 183 ≥99%
Tyrphostin AG 183
A potent inhibitor of EGF receptor kinase activity (IC50=0.8 µM). Inhibition is mixed competitive with ATP and substrate.

  • EGFR inhibitor

Brown solid.

Slightly soluble in water.


Formule: C₁₃H₈N₄O₃
MW: 268,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133903
Numéro CAS: 122520-90-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/80/45403680.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité