Bafilamycin A1 ≥95% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLCM1100100EA 191.4 EUR InStock
ENZOBMLCM1100100
Bafilamycin A1 ≥95% (par HPLC, TLC)
Bafilamycin A1
Macrolide antibiotic that acts as a potent and selective inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (V-type) (IC50=004 - 0.4 nmol/mg). Valuable tool for distinguishing among different types of ATPases. Inhibitor of endosomal acidification. Blocks lysosomal cholesterol trafficking in macrophages. Blocks pH regulation in brain cells.
  • White powder to colorless film
Soluble in 100% ethanol, methanol or DMSO
Formule: C₃₅H₅₈O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06795130
Numéro CAS: 88899-55-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/09/45403509.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité