Chromomycin A3 (de Streptomyces griseus) ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLGR3020010EA 317.9 EUR InStock
ENZOBMLGR3020010
Chromomycin A3 (de Streptomyces griseus) ≥98% (par CCM)
Chromomycin A3
Chromomycin A3 is a GC-specific DNA ligand which inhibits transcription. It may be used as a fluorescent DNA stain. Antibiotic. Cell permeable fluorescent dye that cann be used with Bisbenzimide H33258 to distinguish chromosomes by their total DNA concentration and their DNA base composition. Does not intercalate. Ex(max): 445 nm;  Em(max): 575 nm.
Yellow solid
Soluble in 100% ethanol, DMSO or ethyl acetate (10 mg/mL)
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₅₇H₈₂O₂₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043151
Numéro CAS: 7059-24-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/43/45403943.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité