Ikarugamycin ≥95% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3130500EA 270.6 EUR InStock
ENZOBMLEI3130500
Ikarugamycin ≥95% (par HPLC, TLC)
Ikarugamycin
Ikarugamycin inhibits the uptake of oxidized low-density lipoprotein in mouse macrophages. It blocks PMA and Nef-mediated cell surface CD4 down-regulation. Ikarugamycin is emerging as a general inhibitor of clathrin-coated pit-mediated endocytosis and appears to be a useful agent for studying the process of endocytosis.
  • White to off-white crystalline solid
Soluble in DMFA, DMSO or THF
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₉H₃₈N₂O₄
MW: 478,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 36531-78-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/62/45403762.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité