Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) ≥95% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Plicamycin
ENZOBMLGR3050001EA 66 EUR InStock
ENZOBMLGR3050001
Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) ≥95% (par HPLC, TLC)
Mithramycin A
Mithramycin noncovalently interacts with G-C-rich duplex DNA in the presence of Mg2+ or Zn2+. It induces differentiation of leukemic cells accompanied by an early decrease in c-myc expression. It selectively inhibits collagen-1 gene expression in human fibroblasts.
Yellow solid
Soluble in phosphate buffered saline (1 mg/mL), 100% ethanol, DMSO or methanol
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₅₂H₇₆O₂₄
MW: 1085,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135618
Numéro CAS: 18378-89-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/44/45403944.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité