Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valinomycin ≥97% (par CCM), solide blanc

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Potassium ionophore I

ENZOBMLKC1400025EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLKC1400025
Valinomycin ≥97% (par CCM), solide blanc
Valinomycin
Potassium ionophore.

  • Isolated from Streptomyces fulvissimus
  • White crystalline solid

Induces mitochondrial swelling and apoptosis in CHO cells and other cell lines. It antagonises endothelin-induced vasoconstriction (IC50=0,3 µM).

Soluble in 100% ethanol (50 mg/ml), acetic acid, chloroform, DMSO or ether

Informations de commande: Shipped at ambient temperature


Formule: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
MW: 1111,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005114
Numéro CAS: 2001-95-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/12/45401312.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité