Triacsin C 1mg/ml ≥90% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2180100 BMLEI2181000
ENZOBMLEI2180100EA 198 EUR InStock
ENZOBMLEI2180100 ENZOBMLEI2181000
Triacsin C 1mg/ml ≥90% (par CCM)
Triacsin C
Acyl-CoA synthetase inhibitor
Analog of polyunsaturated fatty acid. Potent inhibitor of long-chain fatty acyl CoA synthetase. Selectively inhibits arachidonoyl-CoA synthetase in intact cells and the nonspecific acyl-CoA synthetase in cell sonicates IC50=3.6-8.7µM. Inhibits neutrophil functions. Blocks β-cell apoptosis induced by fatty acids (lipoapoptosis) and synthesis of triglycerides, diglycerides and cholesterol esters. Potent vasodilator.
Formule: C₁₁H₁₇N₃O
Numéro CAS: 76896-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d1676047f6fa889eb112db5b45c0f146ff483e6&vid=f2a7f26da9aaf770ec5eece25d17d31a983bb77c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité