AM 580 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLGR1040005EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLGR1040005 ENZOBMLGR1040025
AM 580 ≥98% (par CCM)
AM 580
Retinoic acid analog which acts as a selective RARα agonist with no affinity for RXRs. Induces differentiation in leukemia cell lines and inhibits angiogenesis in chick embryos.
  • Retinoic acid receptor ligand
White to off-white solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml) and ethanol (10mg/ml).
Formule: C₂₂H₂₅NO₃
MW: 351,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00673916
Numéro CAS: 102121-60-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/04/45403904.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité