FH535 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLWN1120005EA 70.4 EUR InStock
ENZOBMLWN1120005
FH535 ≥98% (par CCM)
FH535
Inhibits the recruitment of the co-activators β-catenin and GRIP1
Antagonizes Wnt/β-catenin/Tcf-mediated transcription as well as PPARγ and δ activity. Able to inhibit the recruitment of the co-activators β-catenin and GRIP1, both of which are activators for both pathways. FH535 was toxic (LC50=5 to 15µM) to 10 of 12 carcinoma cell lines tested. A unique tool to study the relationship between Wnt and PPAR signaling pathways.
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O₄S
MW: 361,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD01212888
Numéro CAS: 108409-83-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/70/45401570.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité