H-7 dihydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1480010 BMLEI1480050
ENZOBMLEI1480010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI1480010 ENZOBMLEI1480050
H-7 dihydrochloride ≥98% (par CCM)
H-7 dihydrochloride
Inhibits PKA (Ki=3.0μM), PKG (Ki=5.8μM), MLCK (Ki=97μM) and PKC (Ki=6μM). Also inhibits myosin light chain kinase. Induces apoptotic DNA fragmentation and cell death. Inhibits telomerase activity in treated NPC-076 cells. Cell permeable.
  • PKC inhibitor
White to light yellow solid.
Soluble in water (50mg/ml), 100% ethanol or DMSO.
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S·2HCl
Point de fusion: 219…222 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036961
Numéro CAS: 108930-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5f2af9ad323b668b4907d910e9e6bc88d3e4852&vid=54ddb51a517f236c3ff609281177431a76bc8d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité