U-73122 ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST3910005 BMLST3910025
ENZOBMLST3910005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLST3910005 ENZOBMLST3910025
U-73122 ≥99% (par CCM)
U-73122
Inhibitor of PLC activation
Inhibits agonist induced phospholipase C (PLC) activation (IC50=1-2.1 µM) in human platelets. It also inhibits agonist induced down-regulation of muscarinic receptors in SK-N-SH neuroblastoma cells. It is a useful tool to investigate receptor-mediated PI turnover in signal transduction. It is a potent inhibitor of human neutrophil adhesion to biological surfaces as well as adhesion-dependent granule exocytosis and oxidative burst. Inhibits 5-lipoxygenase in vivo and in vitro (IC50 = 30nM for recombinant enzyme and 2.4µM for PMNL homogenates).
Formule: C₂₉H₄₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00893825
Numéro CAS: 112648-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité