PNU-74654 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLWN1010005 BMLWN1010025
ENZOBMLWN1010005EA 116 EUR InStock
ENZOBMLWN1010005 ENZOBMLWN1010025
PNU-74654 ≥98% (par HPLC)
PNU-74654
Catenin blocker
Anti-tumor agent that disrupts the canonical Wnt/β-catenin pathway via blockage of the protein-protein interaction between β-catenin and TCF.
Formule: C₁₉H₁₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD12912438
Numéro CAS: 113906-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6fc5751a6e8727311f847f619dc3316e960710c&vid=dbdfab9ce3899ab0723ea2528ffc0036351bcc43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité