MMP-​9 inhibitor I ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1330001 ENZCHM1330500
ENZOENZCHM1330001EA 167.2 EUR InStock
ENZOENZCHM1330001 ENZOENZCHM1330500
MMP-​9 inhibitor I ≥97% (par HPLC)
MMP-​9 inhibitor I
Cell-permeable, potent, selective, and reversible MMP-9 inhibitor.
Numéro MDL: MFCD22581508
Numéro CAS: 1177749-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2144e78ef6fe8664392f8d6ec4703b698aa70ba&vid=bc2a9dfb42e7e7d49d93205c980f70686ff1fe12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité