KN-62 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2300001EA 176 EUR InStock
ENZOBMLEI2300001
KN-62 ≥98%
KN-62
CaM kinase inhibitor
KN-62 is a potent and selective inhibitor of Ca2+/calmodulin kinase II (Ki=0.9 µM). Causes cells to arrest in S phase. In HEK-293 cells expressing type III adenylyl cyclase (III-AC), 10 µM blocked CaMKII phosphorylation of III-AC and inhibited hormone-stimulated Ca2+ oscillations.
Formule: C₃₈H₃₅N₅O₆S₂
MW: 721,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083180
Numéro CAS: 127191-97-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/01/45403701.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité