Tranylcypromine hemisulphate ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2170001 BMLEI2170005
ENZOBMLEI2170001EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLEI2170001 ENZOBMLEI2170005
Tranylcypromine hemisulphate ≥99%
Tranylcypromine hemisulphate
Demethylase inhibitor
Inhibits prostacyclin synthase. Monoamine oxidase inhibitor. Effective small molecule inhibitor of histone demethylation. Inhibits the demethylase BHC110/LSD1 (IC50<2μM).
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00079222
Numéro CAS: 13492-01-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c16e66bda895b8546fd5f1ad623badb6050b02f&vid=e127bc1a06fb16d129509ae6154afdb1b83bd6fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité