Farnesylthioacetic acid ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG2220005 BMLG2220025
ENZOBMLG2220005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLG2220005 ENZOBMLG2220025
Farnesylthioacetic acid ≥98%
Farnesylthioacetic acid
Methyltransferase inhibitor
FTA potently and specifically inhibits methyl esterification of farnesylated proteins such as the γ subunit of transducin (70% at 10µM). It does not act as a substrate for methyl transferase.
Formule: C₁₇H₂₈O₂S
Numéro MDL: MFCD00216146
Numéro CAS: 135784-48-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a88bd2e1dbef027b42484c58c1f2ff00441c2a8&vid=401e20a118c42d943a16a3274d37a96579a21a8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité