Ro 41-5253 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR1100005 BMLGR1100025
ENZOBMLGR1100005EA 121 EUR InStock
ENZOBMLGR1100005 ENZOBMLGR1100025
Ro 41-5253 ≥98% (par CCM)
Ro 41-5253
Retinoic acid receptor ligand
A selective RARα antagonist (concentration required to inhibit 50% of specific retinoic acid binding: RARα, 60 nM; RARß, 2400 nM; RARτ, 3300 nM). Counteracts the effects of retinoic acid on HL-60 cell differentiation, B-lymphocyte polyclonal activation and in a RARα transactivation assay. Ro 41-5253 suppresses retinoic acid-induced connexin 43 protein expression in 10T1/2 cells.
Numéro CAS: 144092-31-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bad28e3fe5e30c98a1ff3bdd357f563c724816df&vid=6713307e4ce96a7bced340a092d48fea4a3f85a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité