AG-879 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2580005 BMLEI2580025
ENZOBMLEI2580005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI2580005 ENZOBMLEI2580025
AG-879 ≥99%
AG-879
NGF receptor inhibitor
AG-879, a member of the tyrphostin family of tyrosine kinase inhibitors, inhibits NGF receptor (pp140c-trk) autophosphorylation selectively with no inhibition of EGF or PDGF receptor phosphorylation (IC50=10 µM). AG-879 inhibits NGF-induced neurite outgrowth in PC12 cells.
Formule: C₁₈H₂₄N₂OS
Numéro MDL: MFCD00236450
Numéro CAS: 148741-30-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d257a7ae48208c22e4c80565a4e694b0580a5773&vid=79ab55768f87e7ed097ba988b8efb6528283efcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité