NNGH ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1150005 BMLPI1150025
ENZOBMLPI1150005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPI1150005 ENZOBMLPI1150025
NNGH ≥99% (par CCM)
NNGH
MMP inhibitor
Potent inhibitor of human stromelysin-1 (MMP-3), Ki=0.13 µM. Also inhibits MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-10, MMP-12 (metalloelastase), MMP-13, MMP-14, and MMP-20.
Numéro MDL: MFCD02179370
Numéro CAS: 161314-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20648b8423158e8108208ab869f765e51d97a102&vid=62c3b6e86adf154f0db8e8ef3b95fcc192b09fa3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité