Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ZM-323881 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI3850001EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3850001
ZM-323881 ≥98% (par CCM)
ZM-323881
VEGFR inhibitor

Synthetic.

Potent and selective inhibitor of the kinase activity of the human vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR2/KDR). Selectively inhibits VEGFR2 over VEGFR1 and other receptor tyrosine kinases with an IC50 = 2nM. Useful tool for exploring the biology of VEGFR receptors.


MW: 375,4 g/mol
Numéro CAS: 193001-14-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/13/45403813.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité