Deoxyfuconojirimycin hydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLS1080005EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLS1080005
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride ≥98% (par CCM)
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
A potent and selective inhibitor of α-L-fucosidases.
  • Off-white solid
Soluble in water
Formule: C₆H₁₃NO₃·HCl
MW: 183,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 210174-73-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/95/45401495.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité