LFM-A13 ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2950025
ENZOBMLEI2950025EA 431 EUR InStock
ENZOBMLEI2950025
LFM-A13 ≥97%
LFM-A13
BTK inhibitor
Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor IC50= 2.5 µM. IC50's for JAK-1, JAK-2, JAK-3, SYK, HCK, EGFR kinase, IR kinase all >300 µM
Formule: C₁₁H₈Br₂N₂O₂
MW: 360,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179204
Numéro CAS: 244240-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd68106d22829da9f5e002393a34e81cc452b09c&vid=3d67e9894bc593ce5f6b46734e5f7f13dc6a8cdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité