Chaetocin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLGR3490200EA 110 EUR InStock
ENZOBMLGR3490200
Chaetocin ≥98% (par CCM)
Chaetocin
Methyltransferase inhibitor
Chaetocin, an antitumor antibiotic, is a thiodioxopiperazine natural product produced by Chaetomium species. Specific inhibitor of the lysine-specific methyltransferase SU (VAR)3-9 both in vitro and in vivo. It displays potent antimyeloma activity in IL-6-dependent myeloma cell lines. Its antimyeloma activity appears to be due to induction of oxidative stress and consequent apoptosis.
Isolated from Chaetomium sp-
Formule: C₃₀H₂₈N₆O₆S₄
MW: 696,839 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133163
Numéro CAS: 28097-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité