XAV939 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLWN1000025EA 298.1 EUR InStock
ENZOBMLWN1000025 ENZOBMLWN1000005
XAV939 ≥98% (par CCM)
XAV939
PARP5a inhibitor
Potent inhibitor of Tankyrase 1 (IC50=11nM) and Tankyrase 2 (IC50=4nM). Inhibition of tankyrase promotes stabilization of axin resulting in β-catenin degradation and Wnt signalling disruption. Inhibits proliferation of the μ-catenin-dependent colon carcinoma cell line DLD-1. Promotes cardiomyogenic development in mesoderm progenitor cells.
Formule: C₁₄H₁₁F₃N₂OS
MW: 312,3102 g/mol
Numéro MDL: MFCD16879017
Numéro CAS: 284028-89-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/64/45401564.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité