Cantharidic acid ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPR1060010 BMLPR1060050
ENZOBMLPR1060010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLPR1060010 ENZOBMLPR1060050
Cantharidic acid ≥98% (par CCM)
Cantharidic acid
PP2A inhibitor
Potent and selective inhibitor of PP2A, IC50=53nM (IC50 for PP1=562nM). Useful for inhibiting PP1 and PP2A during purification of phosphorylated proteins.
Formule: C₁₀H₁₄O₅
Numéro MDL: MFCD00047137
Numéro CAS: 28874-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité