STA-21 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3510001EA 270.6 EUR InStock
ENZOBMLEI3510001
STA-21 ≥98% (par CCM)
STA-21
STAT inhibitor
STA-21 is a novel Stat3-selective inhibitor. It inhibits Stat3 dimerization and DNA binding as well as Stat3-dependent luciferase reporter activity.
Numéro CAS: 28882-53-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/94/45403794.jpg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité