FABP4 inhibitor ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1180005EA 99 EUR InStock
ENZOENZCHM1180005
FABP4 inhibitor ≥99% (par HPLC)
FABP4 inhibitor
A cell-permeable, potent, and selective inhibitor of FABP4.
Formule: C₃₁H₂₆N₂O₃
MW: 474,5500 g/mol
Numéro MDL: MFCD09991687
Numéro CAS: 300657-03-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/43/45401643.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité