Nullscript ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLGR3270005EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLGR3270005 ENZOBMLGR3270001
Nullscript ≥97% (par CCM)
Nullscript
HDAC inhibitor
Negative control compound for the histone deacetylase (HDAC) inhibitor scriptaid (Prod. No. BML-GR326).
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₄
MW: 298,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00405081
Numéro CAS: 300816-11-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/58/45401258.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité