AGK7 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1460005 ENZCHM1460010
ENZOENZCHM1460005EA 139.7 EUR InStock
ENZOENZCHM1460005 ENZOENZCHM1460010
AGK7 ≥99% (par HPLC)
AGK7
Selectively inhibits sirtuin 3 over sirtuins 1 and 2.
Can be used as an inactive control in experiments with AGK2.
Numéro CAS: 304896-21-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=953e981d46ba7ada3ae4cafc9a07e153f3bc2554&vid=3515e5f59ca9a8bec212f7035b2959db486f4529&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité