SANT-1 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-(4-Benzylpiperazin-1-yl)-1-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanimine
ENZCHM1200001
ENZOENZCHM1200001EA 71.5 EUR InStock
ENZOENZCHM1200001
SANT-1 ≥99% (par HPLC)
SANT-1
Potent, cell-permeable antagonist of the Shh signaling pathway.
Equipotently inhibits the activities of both wild-type and oncogenic Smoothened.
Formule: C₂₃H₂₇N₅
MW: 373,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD01827306
Numéro CAS: 304909-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7ca03a465a25c7d55ea07e5deefb9698a9d5110&vid=647f11f54943537bb6a82641fe43987fdc36c6d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité