JK 184 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1290005EA 70.4 EUR InStock
ENZOENZCHM1290005
JK 184 ≥99% (par HPLC)
JK 184
Hedgehog (Hh) pathway blocker.
Formule: C₁₉H₁₈N₄OS
MW: 350,4374 g/mol
Numéro MDL: MFCD01044465
Numéro CAS: 315703-52-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/54/45401654.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité