IQ-1 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLWN1150005EA 125.4 EUR InStock
ENZOBMLWN1150005 ENZOBMLWN1150025
IQ-1 ≥98% (par CCM)
IQ-1
Disrupts Wnt signaling
IQ-1 in conjunction with Wnt3a has been shown to be sufficient to maintain murine embryonic stem cell proliferation in the absence of serum. Binds to the PR72/PR130 subunit of protein phosphatase PP2A preventing β-catenin from switching co-activator usage from CBP to p300 leading to an increase in β-catenin/CBP-driven transcription at the expense of β-catenin/p300-driven transcription. Upregulates expression of Oct4 and Sox2 transcription factors.
Formule: C₂₁H₂₂N₄O₂
MW: 362,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00354369
Numéro CAS: 331001-62-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/72/45401572.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité