SC-514 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3430010 BMLEI3430050
ENZOBMLEI3430010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI3430010 ENZOBMLEI3430050
SC-514 ≥98% (par CCM)
SC-514
IKK inhibitor
Selective, reversible and ATP-competitive inhibitor of IKK2 (IC50=11.2µM). Does not inhibit other IKK isoforms or other serine/threonine or tyrosine kinases. Inhibits transcription of NF-κB dependent genes in IL-1β-induced rheumatoid arthritis-derived synovial fibroblasts in a dose-dependent fashion.
Formule: C₉H₈N₂OS₂
MW: 224,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00206459
Numéro CAS: 354812-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce30194d2fd74e36af9da9677d3d85d828d2f2fb&vid=efb1fa57280b1a664b5e5f677e839aa7b4ac4358&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité