FCCP ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCM1200010 BMLCM1200050
ENZOBMLCM1200010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLCM1200010 ENZOBMLCM1200050
FCCP ≥98% (par CCM)
FCCP
MPTP inhibitor
A potent reversible inhibitor of mitochondrial oxidative phosphorylation. FCCP is a useful tool for depolarizing mitochondrial membrane potential. Treatment of cells with FCCP at varying concentrations leads to partial (100 nM) or complete (10 µM) depolarization and apoptosis.
Formule: C₁₀H₅F₃N₄O
Numéro MDL: MFCD00009699
Numéro CAS: 370-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d0a30be0df5bb0ea7969d8232e37f4c1904ae89&vid=d95300f53b47c8ad07eba825c5a7061c5011a4d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité