SBHA ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Suberoyl bis-hydroxamic acidN1,N8-Dihydroxyoctanediamide
ENZOBMLGR3230100EA 66 EUR InStock
ENZOBMLGR3230100 ENZOBMLGR3230500
SBHA ≥95% (par CCM)
SBHA
Induces cellular differentiation. Inhibits histone deacetylation.
  • HDAC inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in DMSO.
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192455
Numéro CAS: 38937-66-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/54/45401254.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité