Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coumermycin A1 ≥97% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLGR3170005EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLGR3170005
Coumermycin A1 ≥97% (par CCM)
Coumermycin A1
Inhibits supercoiling activity of gyrase by binding to the gyrase B domain – but more importantly is a novel cell permeable dimerizing ligand for gyrase B fusion proteins. Has been used to dimerize a variety of signaling proteins such as Raf1, JAK2, Tyk and L-selectin.

  • White to light yellow solid

Soluble in DMSO


Formule: C₅₅H₅₉N₅O₂₀
MW: 1110,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4434-05-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité