BML-277 Chk2 inhibitor ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3880010EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLEI3880010
BML-277 Chk2 inhibitor ≥98% (par CCM)
BML-277 Chk2 inhibitor
BML-277 is a highly selective inhibitor of Chk2 (IC50=15nM). It displays potent radioprotective activity and prevents apoptosis of human T cells subjected to ionizing radiation (EC50= 3-7.6µM). Useful tool for dissecting the role of Chk2 in cellular signaling.
  • Chk inhibitor
Off-white solid.
Soluble in DMSO (20mg/ml) or ethanol (20mg/ml).
Formule: C₂₀H₁₄ClN₃O₂
MW: 363,8 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08276917
Numéro CAS: 516480-79-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/15/45403815.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité