MMP-13 inhibitor ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZCHM1230005EA 457.6 EUR InStock
ENZOENZCHM1230005 ENZOENZCHM1230001
MMP-13 inhibitor ≥99% (par HPLC)
MMP-13 inhibitor
Potent MMP-13 inhibitor.
Formule: C₂₂H₂₀F₂N₄O₂
MW: 410,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD09878513
Numéro CAS: 544678-85-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/48/45401648.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité