KU55933 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: KU-55933, 2-Morpholino-6-(thianthren-1-yl)-4H-pyran-4-one
ENZCHM1500005 ENZCHM1500010
ENZOENZCHM1500005EA 85.8 EUR InStock
ENZOENZCHM1500005 ENZOENZCHM1500010
KU55933 ≥99% (par HPLC)
KU55933
Potent and selective ATP-competitive inhibitor of ATM
KU55933 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of ATM, with an IC50 of 13 nmol/l and a Ki of 2.2 nmol/l. KU55933 has potential for use as a new radio- and chemo-sensitizing agent for the treatment of cancer.
Formule: C₂₁H₁₇NO₃S₂
MW: 395,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276985
Numéro CAS: 587871-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7465ad788b50e879dddc5e0a365ae0deb6dc701f&vid=6c867d0448bc6d444eff8deb624125f375a5eb95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité