Akt inhibitor VIII ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Akti-1/2, 1,3-Dihydro-1-[1-[4-(6-phenyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-7-yl)phenylmethyl]-4-piperidinyl]-2H-benzimidazol-2-one
ENZCHM1250001 ENZCHM1250005
ENZOENZCHM1250001EA 145 EUR InStock
ENZOENZCHM1250001 ENZOENZCHM1250005
Akt inhibitor VIII ≥98% (par HPLC)
Akt inhibitor VIII
Potent inhibitor of Akt1, Akt2 and Akt3 activity.
A cell-permeable compound that potently, selectively and reversibly inhibits Akt1/Akt2/Akt3 activity.
Formule: C₃₄H₂₉N₇O
MW: 551,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD09026909
Numéro CAS: 612847-09-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df51de0bbff4d62f9a5dd1d49e849b487a7c5646&vid=0e03502adc415b7a67d93e07f7072f975f8eabf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité